TSG General Purpose Freezers - Boxed
Thermo Scientific™

TSG General Purpose Freezers - Boxed

La serie TSG de congeladores de uso general se ha creado con las funciones de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de tapón
TSG700FESBV700 LUE
TSG1500FESBV1500 LUE
TSG1500FESBW1500 LReino Unido
TSG400FESBV400 LUE
TSG400FESBW400 LReino Unido
TSG700FESBW700 LReino Unido
Número de catálogo TSG700FESBV
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
700 L
Tipo de tapón:
UE

Los congeladores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.

TSG Series Freezers are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.

  • Wide range of sizes from solid door 400 L to 1500 L double door.
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
Especificaciones
Seguridad de accesoBloqueo con llave
Material de la cabinaAcero
Capacidad del estante (métrico)30 kg
Ruedas giratorias
Tipo de controlMicroprocesador digital
DescongelaciónDescongelación adaptativa
DescripciónCongelador de laboratorio de uso general de la serie TSG
Dimensiones interiores (F x An x Al)686 x 600 x 1505 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al)855 x 750 x 2085 mm
Modelo de puertaSólido
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Acabado exteriorAcero pintado
Frecuencia50 Hz
InteriorAcero pintado
Tipo de empaquetadoEn caja
Tipo de tapónUE
Puertos1 puerto de acceso trasero
RefrigeranteR290
Peso con embalaje (métrico)171 kg
Compatibilidad con vista inteligenteCompatible con Smart-Vue Pro
Temperatura (valor de referencia)-20°C
Garantía36 Meses
Capacidad (métrico)700 L
Certificaciones/conformidadCE
Opciones de vigilanciaAlarma
No. of Doors1
Estantes4 Ajustable
Intervalo de temperatura-12°C a -30°C
Tensión230 V
Unit SizeEach