Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX
Thermo Scientific™

Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento serie TSX

Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX son una elección sostenible para la refrigeración clínica y de laboratorio
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Modelo de puertatipo de tapónRequisitos eléctricos
TSX5005GV51,1 pies cuad.Vidrio dobleCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX2305GA23 pies cúb.VidrioNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX4505GA45,8 pies cúb.Vidrio deslizanteNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX4505GD45,8 pies cúb.Vidrio deslizanteNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz
TSX4505GV45,8 pies cuad.Cristal deslizanteCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX5005GA51,1 pies cúb.Vidrio dobleNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX5005GD51,1 pies cúb.Vidrio dobleNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz
TSX5005SA51,1 pies cúb.Maciza dobleNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX5005SD51,1 pies cuad.Maciza dobleNEMA 6-15208-230 V, 60 Hz
TSX5005SV51,1 pies cúb.Maciza dobleCEE 7/7208-230 V, 50 Hz
TSX2305GD23 pies cúb.VidrioNEMA 6-15208-230 V, 50/60 Hz
TSX2305GV23 pies cuad.VidrioCEE 7/7208-230 V, 50/60 Hz
TSX2305SA23 pies cúb.MacizoNEMA 5-15115 V, 60 Hz
TSX2305SD23 pies cúb.MacizoNEMA 6-15208-230 V, 50/60 Hz
TSX2305SV23 pies cuad.MacizoCEE 7/7208-230 V, 50/60 Hz
Número de catálogo TSX5005GV
Precio (CLP)
-
Capacidad (imperial):
51,1 pies cuad.
Modelo de puerta:
Vidrio doble
tipo de tapón:
CEE 7/7
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
Los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de medios, reactivos, productos de quimioterapia, fármacos y de otros tipos de productos médicos y de laboratorio a entre 3 ° y 7°C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para el almacenamiento seguro de productos médicos y de laboratorio, entre otros, vacunas, productos farmacéuticos, medios y reactivos que tengan que estar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de 2 a 8 °C, ajuste predeterminado de fábrica en 5 °C
  • Opcional con puertas de cristal o macizas
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.
Especificaciones
Amperaje15 A (CB)
Material de la cabinaCold-rolled Steel
Registrador de gráficosOpcional
DescongelaciónAutomático
Fondo exterior (imperial)37,8 in
Fondo interior (imperial)28,5 in
Fondo exterior (métrico)96,0 cm
Fondo interior (métrico)72,4 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37,9 x 56,5 x 78,5 in (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
PantallaMicroprocesador
Requisitos eléctricos208-230 V, 50 Hz
Acabado exteriorPainted Steel
Frecuencia50/60 Hz
Características ecológicasENERGY STAR
Altura exterior (imperial)78,5 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)199,4 cm
Altura (métrico) interior147,3 cm
Opciones de vigilanciaAlarma, Registrador
Línea de productosSerie TSX
RefrigeranteR290
Estantes8
Compatibilidad con vista inteligenteCompatible con Smart-Vue
Temperatura (valor de referencia)3 °-7 °C (5 °C)
TipoRefrigerador de alto rendimiento
GarantíaLa garantía varía según el país. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Anchura exterior (imperial)56,5 in
Anchura (imperial) interior52,5 in
Anchura exterior (métrico)143,5 cm
Anchura (métrico) interior133,4 cm
Capacidad (imperial)51,1 pies cuad.
Capacidad (métrico)1447 L
Certificaciones/conformidadUL, cUL, CE
compresorV-drive
Modelo de puertaVidrio doble
No. of Doors2
tipo de tapónCEE 7/7
ModeloUpright
Intervalo de temperatura3°C to 7°C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach