You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Novos produtos
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Cold Storage Products
▸
Refrigerator and Freezer Accessories
▸
TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
Thermo Scientific™
TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
Have Questions?
Alterar visualização
Número do catálogo
For Use With (Equipment)
Length (Metric) Exterior
TSXLBLG
TSX600/700 Freezers
920 mm
TSXLBSM
TSX400/500 Freezers
500 mm
2 opções
Número do catálogo
TSXLBLG
Preço (BRL)
-
Requisite uma Cotação
For Use With (Equipment):
TSX600/700 Freezers
Length (Metric) Exterior:
920 mm
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples
Only compatible with TSX units built after May 25, 2021. See label on left side of TSX cabinet for manufacturing date.
Especificações
Cabinet Material
Plastic
Color
Clear
For Use With (Equipment)
TSX600/700 Freezers
Length (English) Exterior
36 in.
Length (Metric) Exterior
920 mm
Type
Rack
Unit Size
Each