Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point Pipette Tips
El producto real puede variar
Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point Pipette Tips
Thermo Scientific™
Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point Pipette Tips help deliver samples with a nice uniform bead, cleanly breaking liquid surface tension easily releasing liquid from the distal tip end.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoEsterilidadFormato
TTW110R-QNo estérilGradilla
TTW110RLN-QNo estérilSistema de recarga
TTW110RLNS-QEstérilSistema de recarga
TTW110RL-QNo estérilSistema de recarga
TTW110RN-QNo estérilGradilla
TTW110RLS-QEstérilSistema de recarga
TW110-QNo estérilBolsas a granel
TW110-96RNS-QNo estérilSistema de recarga
Número de catálogo TTW110R-Q
Precio (MXN)
-
Esterilidad:
No estéril
Formato:
Gradilla
Thermo Scientific™ QSP™ Thin Wall Micro Point 200μl natural pipette tips. Packaged in reload system and non-sterile clean claims are; Rnase/Dnase, DNA, pyrogen and endotoxin free. Universal fit on most pipettes.
  • Thin wall micropoint design decreases surface tension helping liquid bead up cleanly
  • Great for plating
  • Yellow and natural in a variety of packaging options
Especificaciones
Declaraciones de limpiezaNon-Sterile free of: Rnase/Dnase, DNA, pyrogen and endotoxin
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorNatural
Para utilizar con (equipo)Universal Fit
FormatoGradilla
Material100% Virgin Polypropylene
Línea de productosQSP
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)200 μL
Unit SizeCase of 4800