Search
| Número de catálogo | Para utilizar con (aplicación) | Espectros de emisión |
|---|---|---|
| UCW61727 | Dosimetría neutrónica | 4000 Å |
| UCW71727 | Gamma, beta y medioambiental | 4000 Å |
| UNW78020 | Dosimetría gamma y beta | De 3 500 a 600 Å (4 000 máximo) |
| UNW28020 | Dosimetría medioambiental | 4835 Å |
| UNW68020 | Dosimetría neutrónica | De 3 500 a 600 Å (4 000 máximo) |
| UCW11727 | Dosimetría medioambiental, personal y de extremidades | 4000 Å |
| UNW18020 | Dosimetría física sanitaria y médica | De 3 500 a 600 Å (4 000 máximo) |
Get accurate radiation dose evaluation for applications from health physics to environmental to personnel and extremity, and beyond with highly sensitive thermoluminescent dosimetry powders. Thermo Scientific™ Thermoluminescent Dosimetry Powders are accurate for x-ray radiation, gamma radiation, beta radiation, neutron radiation, and electron radiation according to choice of material.
TLD-600 materials consist of Lithium Fluoride (Li isotope) LiF:Mg, Ti; suitable for gamma and beta dosimetry applications.