Congelador para enzimas Revco™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Congelador para enzimas Revco™

Elija el congelador para enzimas Thermo Scientific™ Revco™ para aplicaciones de almacenamiento en las que conviene evitar leves calentamientos transitorios de la bobina durante el ciclo de descongelación automática.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Tipo de tapónTensión
UEN2320V23.3 cu . pieUE230V
UEN2320A23.3 cu . pie5 - 20P115V
UEN2320D23.3 cu . pieNEMA 6-15 P208 a 230V
UEN2320W23.3 cu . pieU.K.230V
UEN3020A29.2 cu . pieNEMA 5-15 P115V
UEN3020D29.2 cu . pieNEMA 6-15 P208/230V
UEN3020V29,2 pies cúb.UE230 V
UEN3020W29.2 cu . pieU.K.230V
Número de catálogo UEN2320V
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
23.3 cu . pie
Tipo de tapón:
UE
Tensión:
230V

Elija el congelador para enzimas Thermo Scientific™ Revco™ para aplicaciones de almacenamiento con las que conviene evitar leves calentamientos transitorios de la bobina durante el ciclo de descongelación automática. Nuestros congeladores verticales de - 20 °C con descongelación manual incluyen sistema de control por microprocesador, circulación de aire por gravedad, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes diseñados para uso industrial, clínico y científico.

Características principales
  • Temperatura de funcionamiento: - 20 °C
  • Preajuste de temperatura
  • Capacidad vertical de 659 l (23,3 pies cúbicos)
  • El sistema de convección de aire por gravedad ofrece la máxima estabilidad sin ventiladores
  • Descongelación manual

Sistema de control por microprocesador:

  • Visores y controles con iconos
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente, o fallos de corriente
  • Interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para la seguridad de los ajustes
  • Pulsador de prueba de alarma
  • Contactos de telealarma
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Sistema de batería de reserva

Estructura:

  • Acabados interiores y exteriores de acero laminado en frío y pintado resistente a los arañazos
  • Puerta maciza con tirador de longitud completa y cerradura de seguridad; se cierra sola sobre una junta periférica de celda cerrada
  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC protege la unidad frente a las oscilaciones de la temperatura ambiente y minimiza los costes de explotación
  • Compresor industrial de alta resistencia herméticamente sellado
  • Nueve estantes de rejilla con revestimiento de epoxi, ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
  • Patas de nivelación ajustables

Información para pedidos:

Sistemas de alarma, registradores gráficos de temperatura y monitores de alimentación disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.

Incluye:

45 bandejas para enzimas fabricadas con plástico de alto impacto facilitan el acceso al inventario. Dimensiones totales de la bandeja (L x An x Al): 64 × 11 × 8 cm (25,25 × 4,25 × 3 pulg); no se incluyen etiquetas.

Especificaciones
Amperaje5,6 A
Disyuntor15A
Material de la cabinaScratch-resistant Painted
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónManual
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 24 x 58 in. (73.7 x 61 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 28 x 79.2 in. (94.5 x 71.1 x 201.2 cm)
Modelo de puertaSólido
Requisitos eléctricos230 V 50 Hz
Acabado exteriorEpoxy Coated Steel
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoUrethane Foam
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5cm
Tipo de tapónUE
Capacidad de la gradilla9
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 425
Peso con embalaje (métrico)193kg
TipoEnzyme Freezer
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1cm
Anchura (métrico) interior61cm
Capacidad (imperial)23.3 cu . pie
Capacidad (métrico)659L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
Estantes9
ModeloVertical
Intervalo de temperatura- 20 °C
Tensión230V
Unit SizeEach