Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (imperial) | Tensión | Tipo de tapón |
|---|---|---|---|
| UGL2320V | 23,3 pies cúb. | 230 V | UE |
| UGL2320A | 23,3 pies cúb. | 115 V | NEMA 5-20 P |
| UGL2320D | 23,3 pies cúb. | 208/230 V | NEMA 6-15 P |
| UGL2320W | 23,3 pies cúb. | 230 V | Reino Unido |
| UGL3020A | 29,2 pies cúb. | 115 V | NEMA 5-20 P |
| UGL3020D | 29,2 pies cúb. | 208/230 V | NEMA 6-15 P |
| UGL3020V | 29,2 pies cúb. | 230 V | UE |
| UGL3020W | 29,2 pies cúb. | 230 V | Reino Unido |
Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Revco™. Nuestros congeladores de gran rendimiento Revco™ - 30 °C y - 20 °C están diseñados para aplicaciones médicas y científicas, como almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Los modelos con diversos tamaños satisfacen las necesidades más variadas de espacio y volumen de almacenamiento.
Control por microprocesador
Estructura
Características específicas de los modelos:
Congeladores -20 °C
Información para pedidos:
Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado.
Nota:
Los volúmenes interiores indicados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina. Para conocer dimensiones y capacidades específicas, o para verificar las tolerancias de espacio, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información