Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™
Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™
Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™
Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™
Thermo Scientific™

Congeladores de laboratorio de gran rendimiento Revco™

Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de estos congeladores de laboratorio de gran rendimiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)TensiónTipo de tapón
ULT2330D23,3 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15
ULT430A4,9 pies cúb.115 VNEMA 5-15 P
ULT430W4,9 pies cúb.230 VReino Unido
ULT1230A11,5 pies cúb.115 VNEMA 5-15 P
ULT1230V11,5 pies cúb.230 VUE
ULT1230W11,5 pies cúb.230 VReino Unido
ULT2330A23,3 pies cúb.115 VNEMA 5-20 P
ULT3030A29,2 pies cúb.115 VNEMA 5-20 P
ULT3030D29,2 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15
ULT3030V29,2 pies cúb.220 VNEMA 5-20 P
ULT3030W29,2 pies cúb.230 VReino Unido
ULT5030A51,1 pies cúb.115 VNEMA 5-20 P
ULT5030D51,1 pies cúb.208/230 VNEMA 6-15 P
ULT5030V51,1 pies cúb.230 VUE
ULT5030W51,1 pies cúb.230 VReino Unido
Número de catálogo ULT2330D
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
23,3 pies cúb.
Tensión:
208/230 V
Tipo de tapón:
NEMA 6-15

Simplifique el uso y aumente la precisión con el control por microprocesador de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Revco™. Nuestros congeladores de gran rendimiento Revco™ - 30 °C y - 20 °C están diseñados para aplicaciones médicas y científicas, como almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Los modelos con diversos tamaños satisfacen las necesidades más variadas de espacio y volumen de almacenamiento.

Características principales
  • Temperatura definida en fábrica de - 20 °C o de - 30 °C.
  • Capacidades desde 139 a 1447 l (4,9 a 51,1 pies cúbicos)
  • Visores y controles con iconos
  • El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 1 °C
  • Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente

Control por microprocesador

  • Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente, o fallos de corriente
  • Interruptor principal de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para la seguridad de los ajustes
  • Pulsador de prueba de alarma
  • Contactos de telealarma
  • Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
  • Batería de reserva para el controlador

Estructura

  • Acabados interiores y exteriores de acero laminado en frío resistente a los arañazos
  • El aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC y de 5,1 cm (2 pulg) de grosor protege frente a las oscilaciones de temperatura ambiente.
  • Refrigerante de mezcla HFC sin CFC
  • Los modelos de una puerta están abisagrados a la derecha
  • Asa de puerta de longitud completa y bloqueo de cerradura
  • Las puertas se cierran automáticamente y se bloquean abiertas a 90°
  • Estantes ajustables de alambre con revestimiento de epoxi
  • Orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe en modelo bajo mesa

Características específicas de los modelos:

Congeladores de - 30 °C

  • Descongelación y eliminación de condensación automáticas
  • El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina
  • La circulación de aire forzado mantiene una temperatura más uniforme y acelera la recuperación tras abrir la puerta

Congeladores de - 20°C

  • Adecuados para las aplicaciones con las que conviene evitar leves calentamientos transitorios de la bobina durante el ciclo de descongelación automática (como almacenamiento de enzimas)
  • El sistema de convección de aire por gravedad ofrece la máxima estabilidad sin ventiladores
  • Descongelación manual

Información para pedidos:

Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado.

Nota:

Los volúmenes interiores indicados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina. Para conocer dimensiones y capacidades específicas, o para verificar las tolerancias de espacio, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Especificaciones
Amperaje12 A
Disyuntor15A
Material de la cabinaAcero laminado en frío
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónAutomático
Fondo interior (imperial)29 in.
Fondo interior (métrico)73.7 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 24 x 58 in. (73.7 x 61 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 28 x 79.2 in. (94.5 x 71.1 x 201.2 cm)
Modelo de puertaSólido
Requisitos eléctricos208 - 230 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2 cm
Altura (métrico) interior147.3 cm
AislamientoUrethane Foam
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5 cm
Tipo de tapónNEMA 6-15
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)425 lb.
Peso con embalaje (métrico)193 kg
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1 cm
Anchura (métrico) interior61 cm
Capacidad (imperial)23,3 pies cúb.
Capacidad (métrico)659 L
Certificaciones/conformidadCE, cUL, UL
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperatura- 30 °C
Tensión208/230 V
Unit SizeEach