Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX
Thermo Scientific™

Lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX

Analice una amplia variedad de muestras con cinco tecnologías de medición, entre las que se incluyen absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen/AlphaLISA y TRF.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTecnología de mediciónReading OptionsNo. of DispensersIncluye
VLBLATD0Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreenParte superior e inferior, BottomNingunoSoftware SkanIt para PC, edición de investigación
VLBL00GD0Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, LuminescenceParte superior e inferior, BottomNingunoMódulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
VLBL00GD2Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, LuminescenceParte superior e inferior, Bottom2Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
VLBL00D0Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, LuminescenceParte superior e inferior, BottomNingunoSoftware SkanIt para PC, edición de investigación
VLBLATGD0Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreenParte superior e inferior, BottomNingunoMódulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
VLBLATGD2Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreenParte superior e inferior, Bottom2Módulo de gas, software SkanIt para PC, edición de investigación
VLBL00D2Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, Fluorescence Intensity, LuminescenceParte superior e inferior, Bottom2Software SkanIt para PC, edición de investigación
VLBLATD2Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreenParte superior e inferior, Bottom2Software SkanIt para PC, edición de investigación
Número de catálogo VLBLATD0
Precio (MXN)
-
Tecnología de medición:
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen
Reading Options:
Parte superior e inferior, Bottom
No. of Dispensers:
Ninguno
Incluye:
Software SkanIt para PC, edición de investigación

Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia con resolución temporal.El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales.Varioskan LUX eleva el listón de la fiabilidad y la facilidad, con tecnología que trabaja en el interés' de los investigadores.

El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ de Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ de Promega Corporation.

El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.

  • Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
  • Óptica de monocromador y filtro
  • Barrido espectral para optimización de ensayos
  • Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
  • Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
  • Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
  • Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
  • Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
  • Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
  • Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
  • Certificación DLReady validada por Promega Corporation

Varioskan LUX está vinculado al potente e intuitivo software SkanIt, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.

  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting Tool que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
    • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
    • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
  • Muestra el barrido espectral y las curvas cinéticas en tiempo real durante la medición
  • Cálculos integrados para el análisis de datos (p. ej., sustracción de blanco, media/DE/%CV, curva estándar, respuesta ante la dosis, control de calidad, clasificación, análisis espectral y cinético, fórmula personalizada, etc.)
  • Informes de resultados exhaustivos con trazabilidad a ajustes y acciones de tiempo de ejecución
  • Dos ediciones disponibles: la versión de investigación (Research Edition) para las ciencias biológicas y la versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition), que ofrece las funciones necesarias para garantizar la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.

El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.

Especificaciones
Exactitud0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs), 0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
Exactitud (fotométrica)0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs), 0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
Compatibilidadrobot;
Fondo (imperial)23 pulg.
Fondo (métrico)58 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.)
Intervalo dinámicoIntensidad de fluorescencia: lectura superior >6 décadas, lectura inferior >5,5 décadas, Luminiscencia: >7 décadas
Filtros de emisiónAvailable for purchase
Filtros de excitaciónFixed filters (Alpha Screen/AlphaLISA excitation wavelength 680 nm; TRF 334 nm)
Altura (imperial)20 pulg.
Altura (métrico)51 cm
IncluyeSoftware SkanIt para PC, edición de investigación
Temperatura de la incubadoraHasta 45 °C
LinealidadPlaca de 96 pocillos: ±2 % (de 0 a 4 Abs a 450 nm), Placa de 384 pocillos: ±2 % (de 0 a 3 Abs a 450 nm)
Velocidad de medición15 s para placa de 96 pocillos, 45 s para placa de 384 pocillos, 135 s para placa de 1536 pocillos (tiempos mínimos)
Tipo de mediciónPunto final, cinética, espectros, multipunto, espectros cinéticos
No. of DispensersNinguno
PrecisiónSD <0,001 Abs o CV <0,5 %, a 450 nm (de 0 a 3 Abs)
Intervalo de lecturaDe 0 a 6 abs
SensibilidadIntensidad de fluorescencia (lectura superior): <0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa negra de 384 pocillos), Intensidad de fluorescencia (lectura inferior): <4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa de 384 pocillos cuadrados de color negro con fondo transparente), Fluorescencia resuelta en el tiempo: <1 amol/pocillo (placa de 384 pocillos de bajo volumen de color blanco) Luminiscencia: <7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco), AlphaScreen: <100 amol de fosfotirosina/pocillo (placa de 384 pocillos)
Versiones de idioma del softwareInglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, chino y ruso
Tipo de softwareSoftware SkanIt
Velocidad de barrido espectral<2,2 s/pocillo, de 400 a 500 nm, 1 flash, pasos de 2 nm
Intervalo de longitud de ondaAbsorbancia: De 200 a 1000 nm, Intensidad de fluorescencia: Excitación: de 200 a 1000 nm, emisión: de 270 a 840 nm, Fluorescencia resuelta en el tiempo: excitación de 334 nm, emisión entre 400 y 700 nm, Luminiscencia: de 360 a 670 nm, AlphaScreen: excitación de 680 nm, emisión entre 400 y 660 nm
Peso (imperial)125 lb
Peso (métrico)57 kg
Anchura (imperial)21 pulg.
Anchura (métrico)53 cm
Tipo de detectorTubo fotomultiplicador (PMT)
InterfazSoftware para PC (software Thermo Scientific SkanIt)
Fuente de luzLámpara flash de xenón, LED
Tecnología de mediciónAbsorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen
Tipos de placasPlaca de 6 a 1536 pocillos (absorbancia en placas de 6 a 384 pocillos)
Línea de productosVarioskan
Reading OptionsParte superior e inferior, Bottom
AgitaciónOrbital
Selección de longitud de ondaAbsorbancia y barrido espectral: Monocromador doble, intensidad de fluorescencia: Monocromador de doble excitación y emisión, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo: Filtro, Quad Monochromators (FL); 2 Ex, 2 Em, Filters (Lum., TRF, Alpha)
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

In the Varioskan LUX Multimode Microplate Reader, how is running a TRF spectrum by setting excitation at 335 nm and using emission range different from running a filter-based TRF assay? Why does SkanIT Software have the TRF spectrum option?

The TRF spectrum option is useful for spectral analysis, assay and label development, and optimization purpose. For example, when a new TRF chelate label is developed, TRF spectrum measurement can be used to analyze the spectra when a lot of label is loaded in the well.

When the TRF spectrum option is used, the sensitivity is not sufficient for actual TRF assays as the instrument sensitivity decreases by about 200-fold. Hence, the TRF spectrum option should not be used for normal TRF assay applications. For optimal results, the TRF spectrum option should be used for TRF spectral scanning but not for running actual TRF assays. Actual TRF assays must be performed using filter-based TRF optics in the LAT module.

If the Varioskan unit does not have TRF optics in the LAT module, TRF spectral scanning cannot be performed. In this case, TRF spectral scanning can only be performed using TRF-based filters.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

How to remove a stuck microplate from the Varioskan LUX Multimode Microplate Reader



Power off the Varioskan LUX instrument, open the sliding door, and then press both springs outward (1) to unlock the bottom of the front panel. Tilt the bottom of the panel outwards slightly and lift up to remove.



Look inside the instrument to locate the tray (3). Gently slide the tray to the left and then towards you to access the plate. Check for jams and make sure that the correct holder is installed. When finished, push the tray back into the instrument (exact position doesn’t matter as long as it is completely inside) and reinstall the front panel.

Note: Remove the bottom front cover on the instrument, in order to access the plate carrier, and manually pull out the plate. Do not attempt to grab the plate back through the plate door, otherwise it can cause alignment issues that will require a repair.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Can relative fluorescence units (RFUs) be compared between two different plate readers?

Relative fluorescence units (RFUs) cannot be compared between two different microplate readers. RFU values are arbitrary and dimensionless, meaning that the actual numbers don't have a specific physical meaning, but the relative values are used for comparison. The critical measurement is the ratio of signal to background.

Whether the signal is low or high is 100% dependent on the baseline, i.e., if the sample signal is 2 and the baseline is 1, then it is a low signal but if the sample signal is 2 and the baseline is 0.01, then it is a very high signal. Instruments that typically give sample signals in the tens of thousands RFUs also typically have baseline RFUs somewhere in the tens or hundreds. For example, the Varioskan Microplate Reader is designed such that the baseline is kept below 0.1 RFU.

How can I move the Varioskan LUX Multimode Microplate Reader from one place to another?

We recommend transporting the Varioskan LUX Multimode Microplate Reader in the original packaging it was delivered in, with proper padding in the box, and after securing the tray holder transport lock on the instrument. See page 84 of the user manual for instructions to refit the transport lock of the tray holder.

Note: We also offer a service to move the instrument. Please reach out to serviceproducts@thermofisher.com.

Which is the best DNA or RNA quantification instrument?

All of the DNA instruments offered by Thermo Fisher Scientific are of excellent quality. To find the right instrument to quantify DNA or RNA in your lab, explore the detailed comparison of UV-Vis spectrophotometers and fluorometers. Things like sensitivity, throughput and budget may be initial considerations when selecting a DNA quantification instrument. You may also consider whether you need target specificity, sample purity information, RNA quality information, or broad dynamic range.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Quantification Support Center.