Product Image
Thermo Scientific™

Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX

Controle los niveles de O2 y CO2 con este módulo de gases integrado opcional para el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de producto
VLUPG006Kit de actualización
Número de catálogo VLUPG006
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Kit de actualización
El módulo de gases integrado para el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX le permite realizar ensayos con microplacas basados en células en atmósfera controlada.Puede controlar simultáneamente las concentraciones de CO 2 del 0,1 % al 15 % y las concentraciones de O2 del 1 % al 21 %.El módulo se adapta perfectamente al interior del instrumento y no ocupa espacio adicional en el laboratorio.

For many cell-based assays, gas control in a microplate reader saves time and labor by enabling simultaneous incubation and measurement, so researchers don't have to shuttle plates between an incubator and a reader to maintain optimal conditions for cell samples. The Varioskan LUX offers an optional integrated gas module, which allows users to set and monitor atmospheric conditions inside the microplate reader.

  • Control CO2 levels from 0.1% to 15% and oxygen levels from 1% to 21%, either simultaneously or individually
  • Allows users to set gas levels as part of the protocol setup in the intuitive Thermo Scientific™ SkanIt™ software
  • Tracks and records gas levels throughout the run for traceability
  • Integrated completely inside the instrument – no extra space needed
  • Well-suited for a wide range of cell-based applications, including studies involving long-term cell proliferation, induction and detection of hypoxia (such as in cancer research), and growth of anaerobic bacteria

The gas control module can be included with the Varioskan LUX reader at time of purchase. Contact your sales representative for more information.

NOTE: Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.

Especificaciones
Intervalo de concentración de CO20,1 al 15 %
Estabilidad de concentración de CO2De ±0,3 % a 5 % de CO2
DescripciónKit de actualización del módulo de gas integrado (actualizable en fábrica)
Para utilizar con (equipo)Varioskan LUX
Intervalo de concentración de O2Del 1 al 21 %
Tipo de productoKit de actualización
Tipo de softwareSoftware SkanIt
Unit SizeEach