Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Cantidad | Carga de ácidos de superficie | Concentración |
|---|---|---|---|---|
| W400CB | 4,0 μm | 100 mL | Ácido alto | 4 % |
| 73003305100250 | 2 μm | 15 ml | Ácido alto | 10 % |
| 73003305100350 | 2 μm | 100 mL | Ácido alto | 10 % |
| 73003305100450 | 2 μm | 1000 mL | Ácido alto | 10 % |
| 73003420100250 también denominado MCG-73003420100250-EACH | 3 μm | 15 ml | Ácido alto | 10 % |
| 73003420100350 | 3 μm | 100 mL | Ácido alto | 10 % |
| 83000520100290 | 0,2 μm | 15 ml | Ácido alto | 10 % |
| 83000520100390 | 0,2 μm | 100 mL | Ácido alto | 10 % |
| 83000520100490 | 0,2 μm | 1000 mL | Ácido alto | 10 % |
| 83000550100290 | 0,2 μm | 15 mL | Ácido medio | 10 % |
| 83000550100390 | 0,2 μm | 100 mL | Ácido medio | 10 % |
| 83000550100490 | 0,2 μm | 1000 mL | Ácido medio | 10 % |
| 83000720100290 | 0,3 μm | 15 ml | Ácido alto | 10 % |
| 83000720100390 | 0,3 μm | 100 mL | Ácido alto | 10 % |
| 83000750100290 | 0,3 μm | 15 ml | Ácido medio | 10 % |
| 83000750100390 | 0,3 μm | 100 mL | Ácido medio | 10 % |
| 83000920100290 | 0,4 μm | 15 ml | Ácido alto | 10 % |
| 83000920100390 | 0,4 μm | 100 mL | Ácido alto | 10 % |
| 83000970100290 | 0,4 μm | 15 ml | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 83000970100390 | 0,4 μm | 100 mL | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 83000970100490 | 0,4 μm | 1000 mL | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 93000570100290 | 0,2 μm | 15 ml | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 93000570100390 | 0,2 μm | 100 mL | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 93001891100290 | 0,85 μm | 15 mL | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| 93001891100390 | 0,85 μm | 100 mL | Bajo nivel de ácido | 10 % |
| W004CA | 0,4 μm | 15 mL | Bajo nivel de ácido | 4 % |
| W050CA | 0,5 μm | 15 ml | Ácido medio | 4 % |
| W050CB | 0,5 μm | 100 mL | Ácido medio | 4 % |
| W080CA | 0,85 μm | 15 ml | Ácido medio | 4 % |
| W080CB | 0,85 μm | 100 mL | Ácido medio | 4 % |
| W090CA | 0,9 μm | 15 ml | Ácido alto | 4 % |
| W090CB | 0,9 μm | 100 mL | Ácido alto | 4 % |
| W400CA | 4,0 μm | 15 ml | Ácido alto | 4 % |
| W500CA | 5,0 μm | 15 ml | Ácido alto | 4 % |
| W500CB | 5,0 μm | 100 mL | Ácido alto | 4 % |
Propiedades del área de aparcamiento
Recomendado para:
Nota:
Cuando use partículas OptiLink, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.