Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Thermo Scientific™

Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™

Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)CantidadCarga de ácidos de superficieConcentración
W500CA5,0 μm15 mlÁcido alto4 %
730033051002502 μm15 mlÁcido alto10 %
730033051003502 μm100 mLÁcido alto10 %
730033051004502 μm1000 mLÁcido alto10 %
73003420100250
también denominado MCG-73003420100250-EACH
3 μm15 mlÁcido alto10 %
730034201003503 μm100 mLÁcido alto10 %
830005201002900,2 μm15 mlÁcido alto10 %
830005201003900,2 μm100 mLÁcido alto10 %
830005201004900,2 μm1000 mLÁcido alto10 %
830005501002900,2 μm15 mLÁcido medio10 %
830005501003900,2 μm100 mLÁcido medio10 %
830005501004900,2 μm1000 mLÁcido medio10 %
830007201002900,3 μm15 mlÁcido alto10 %
830007201003900,3 μm100 mLÁcido alto10 %
830007501002900,3 μm15 mlÁcido medio10 %
830007501003900,3 μm100 mLÁcido medio10 %
830009201002900,4 μm15 mlÁcido alto10 %
830009201003900,4 μm100 mLÁcido alto10 %
830009701002900,4 μm15 mlBajo nivel de ácido10 %
830009701003900,4 μm100 mLBajo nivel de ácido10 %
830009701004900,4 μm1000 mLBajo nivel de ácido10 %
930005701002900,2 μm15 mlBajo nivel de ácido10 %
930005701003900,2 μm100 mLBajo nivel de ácido10 %
930018911002900,85 μm15 mLBajo nivel de ácido10 %
930018911003900,85 μm100 mLBajo nivel de ácido10 %
W004CA0,4 μm15 mLBajo nivel de ácido4 %
W050CA0,5 μm15 mlÁcido medio4 %
W050CB0,5 μm100 mLÁcido medio4 %
W080CA0,85 μm15 mlÁcido medio4 %
W080CB0,85 μm100 mLÁcido medio4 %
W090CA0,9 μm15 mlÁcido alto4 %
W090CB0,9 μm100 mLÁcido alto4 %
W400CA4,0 μm15 mlÁcido alto4 %
W400CB4,0 μm100 mLÁcido alto4 %
W500CB5,0 μm100 mLÁcido alto4 %
Número de catálogo W500CA
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
5,0 μm
Cantidad:
15 ml
Carga de ácidos de superficie:
Ácido alto
Concentración:
4 %
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
  • El área de aparcamiento combina el área de la superficie y el contenido de ácidos para conseguir una distribución de grupos ácidos en la superficie que sea útil para la optimización de ensayos.
  • El área de la superficie por gramo de partícula varía de manera inversa al diámetro de la partícula.
  • El contenido de ácidos hace referencia al título en miliequivalentes por gramo (mEq/g) y se basa en el peso.
  • En la mayoría de las aplicaciones, las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
  • El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
  • Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
  • Las partículas se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.

Propiedades del área de aparcamiento

  • Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
  • Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
  • Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente

Recomendado para:

  • Diagnóstico clínico
  • Biología molecular
  • Ensayos nefelométricos, turbidimétrico y de aglutinación en portaobjetos

Nota:

Cuando use partículas OptiLink, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.

Especificaciones
AditivoSurfactante aniónico patentado
Certificaciones/conformidadIncluye certificado de análisis
Concentración4 %
DescripciónLas partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones.
IncluyeProspecto del paquete que contiene el certificado de análisis
Envase15 ml
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad15 ml
Paquetes de evaluación de muestrasEnvasadas en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de PS o CM disponibles.
Paquetes para especialidadesOfrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
Carga de ácidos de superficieÁcido alto
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)5,0 μm
Para utilizar con (aplicación)Acoplamiento covalente
MaterialSulfato de poliestireno
Tipo de productoPartículas especializadas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.