Novex™ WedgeWell™ de 8 a 16 %, Tris-glicina, 1,0 mm, Minigeles de proteínas
Invitrogen™

Novex™ WedgeWell™ de 8 a 16 %, Tris-glicina, 1,0 mm, Minigeles de proteínas

Los minigeles de Tris-glicina Invitrogen Novex, en formato WedgeWell, son geles de poliacrilamida que proporcionan una separación reproducible de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas con dos veces la capacidad de carga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPocillos
XP08162BOX12 pocillo
XP08160BOX10 pocillo
XP08165BOX15 pocillo
Número de catálogo XP08162BOX
Precio (MXN)
-
Pocillos:
12 pocillo
Los minigeles de Tris-glicina Invitrogen Novex, en formato WedgeWell, son geles de poliacrilamida que proporcionan una separación reproducible de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas con dos veces la capacidad de carga. Los minigeles de Tris-glicina Novex se basan en la electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento.

Las características de los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, incluyen:
• Mayor vida útil: almacene los geles durante un máximo de ocho meses a 4 °C
• Diversidad: para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
• Pocillos en forma de cuña: cargan fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra
• Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos

Seleccione el formato de gel correcto para sus experimentos
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, se suministran en una gran variedad de concentraciones fijas del 6 % al 18 %, así como gradientes con intervalos del 4–12 %, 4–20 %, 12–16 % y 10–20 %. Puede seleccionar entre nuestros numerosos formatos de pocillo, incluidos de 10, 12 y 15 pocillos y diferentes tamaños de envase.

Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, no contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (LC2676) y el tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (LC26755). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de Tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672).

Cómodos de usar
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.

Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-Glicina Novex (LC3675) al realizar la transferencia húmeda tradicional mediante el módulo Mini Blot Invitrogen (B1000). Las transferencias también se pueden realizar con transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o transferencia rápida en seco mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Minicelda XCell SureLock
Gel Thickness1,0 mm
Longitud (métrico)8 cm
Modo de separaciónPeso molecular
Cantidad10 geles/caja
Aplicaciones recomendadasDesnaturalización, nativa
Volumen de carga de muestrasHasta 45 µl
Duración de almacenamiento7 meses
Condiciones de envíoHielo húmedo
Requisitos de almacenamientoAlmacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Anchura (métrico)8 cm
Porcentaje del gelDel 8 al 16%
Tamaño de gelMini
Tipo de gelTris-glicina Plus
Línea de productosNovex, WedgeWell
Intervalo de separaciónDe 6 a 250 kDa
Tipo de separaciónDesnaturalización, nativa
Pocillos12 pocillo
Unit Size10 gels (1 box)

Preguntas frecuentes

Is it okay to use protein gels past their expiration date?

We do not recommend using gels past their expiration date because over time, the polyacrylamide hydrolyzes to acrylic acid and ammonia and this will affect the resolution of the proteins. Breakdown of polyacrylamide matrix is identified by:
- Ghost bands and doublets, seen first in the high molecular weight proteins
- Smiling of dye front across the gel, with bands in outer lanes becoming very slanted - proteins run slower there due to change in pH and pore size over time.


Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

Can I run your protein gels overnight?

This is not really recommended, but it is always possible to increase run time by lowering the voltage of the run. In general, the relationships are linear - i.e., decreasing voltage by half will double the run time.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

Do I need to increase the voltage when I run a 1.5 mm protein gel versus a 1.0 mm gel?

If you are running the gel at constant voltage, you do not need to increase the voltage regardless of the thickness of the gel.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

Why do you recommend running your protein gels at constant voltage?

Using constant voltage allows the current and power to decrease during the run, providing a safety margin in case of a break in the system. Having lower power is a safety benefit and will also decrease the chances of experiencing an overheating of the gel. Further, the constant voltage setting does not need adjustment to account for differences in number or thickness of gels being run.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourProtein Gel 1D Electrophoresis Support Center.

Can Novex WedgeWell gels be stored at room temperature?

No. Novex WedgeWell gels must be stored at 4 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.