Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10 to 20%
Invitrogen™

Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 10 to 20%

El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de Tris-glicina Novex necesarios para empezar a usar el depósito de minigel.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPocillos
XP1020A10 pocillo
XP1020B12 pocillo
XP1020C15 pocillo
Número de catálogo XP1020A
Precio (CLP)
711.488
1 kit
Pocillos:
10 pocillo
Precio (CLP)
711.488
1 kit
El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de Tris-glicina Novex necesarios para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Novex y NuPAGE. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.

El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Minigeles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (10X) (LC2675)
• Tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (2X) (LC2676)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0004)
• Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26620)

Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Novex y NuPAGE. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.

Acerca de los geles de Tris-glicina Novex, formato WedgeWell
Los minigeles de Tris-glicina Novex son geles de poliacrilamida basados en electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento. Permiten un rendimiento uniforme y la separación de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas. Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.

Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672) o el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Depósito de minigel
Gel Thickness1,0 mm
Cantidad1 paquete de bienvenida
Condiciones de envíoHielo húmedo
Porcentaje del gelDel 10 al 20 %
Tamaño de gelMini
Tipo de gelTris-Glicina
Línea de productosNovex, WedgeWell
Intervalo de separaciónDe 6 a 200 kDa
Pocillos10 pocillo
Unit Size1 kit
Contenido y almacenamiento
• Depósito de minigel
• Geles de Tris-glicina Novex WedgeWell (2 cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de Tris-glicina SDS Novex (10X)
• Tampón de desplazamiento de Tris-glicina SDS Novex Tris-Glycine (2X)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X)
• Estándar de proteínas preteñido PageRuler Plus