Search
Personalice cada sistema de OI para satisfacer sus necesidades específicas con esta variedad de depósitos de almacenamiento, un accesorio necesario para los sistemas de ósmosis inversa.
| Número de catálogo | Descripción | Capacidad (métrico) | Material |
|---|---|---|---|
| 06.5500 | Impermeable a la luz | 500 L | Polipropileno |
| 06.51100-SW | Impermeable a la luz | 1100 L | Polipropileno |
Personalice el sistema de OI según sus necesidades específicas. Los depósitos de almacenamiento de Thermo Scientific™ para los sistemas de ósmosis inversa de gran tamaño incluyen una gran variedad de depósitos diferentes, que son un accesorio necesario para todos los sistemas de ósmosis inversa.
Depósitos de almacenamiento con una capacidad de 100 a 500 litros
Accesorios opcionales:
Depósitos de almacenamiento con una capacidad de 1100 - 2000 litros
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones