2',5'-Dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2',5'-Dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2',5'-Dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2',5'-Dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 114810050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS490-78-8
IUPAC Name1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H8O3
InChI KeyWLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point203°C to 208°C (Dec)
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)Yellow to yellow-green

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only