Product Image
Gibco™

Medio para células de insecto de Grace, suplementado

El medio suplementado para insectos de Grace se diseñó en un principio para el crecimiento de células de la polillaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
11605086
también denominado 11605-086
10 × 500 mL
11605045
también denominado 11605-045
500 mL
Número de catálogo 11605086
también denominado 11605-086
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 × 500 mL
Customize this product
El medio suplementado para insectos de Grace se diseñó en un principio para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. El medio suplementado para insectos de Grace ahora se utiliza muchísimo para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21.

Las células Sf9 y Sf21 se usan de forma habitual para expresar la proteína recombinante mediante el sistema de vector de expresión de baculovirus (BEVS). Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de medios Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos de células de insectos.

Formulación
Este medio suplementado para insectos de Grace contiene hidrolizado de lactoalbúmina, yeastolato L-glutamina y bicarbonato sódico. Está disponible la formulación completa. El medio suplementado para insectos de Grace contiene hidrolizado de lactoalbúmina y yeastolato que no se encuentran por lo general en la versión sin complementar.

Sistema de elaboración y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales de sitio dual
El medio suplementado para insectos de Grace Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un medio suplementado para insectos de Grace Gibco™ idéntico elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11605-094). Esta instalación se ha registrado con la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tiene la certificación según las normas ISO 13485 y 9001.

El medio suplementado para insectos de Grace contiene hidrolizado de lactoalbúmina y yeastolato, y se suplementa comúnmente con suero fetal bovino al 10% (SFB) antes de su uso. El medio suplementado para insectos de Grace requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Línea de célulasSf21, Sf9
Tipo de célulaCélulas de insectos
Sales inorgánicasCalcio o magnesio
Línea de productosGibco
Tipo de productoMedios para células de insectos Grace
Cantidad10 × 500 mL
Culture TypeCultivo celular de insectos
FormularioLíquido
Con aditivosHidrolizado de lactalbúmina, yeastolato, L-glutamina, bicarbonato de sodio, Lactalbumin Hydrolysate, Yeastolate, Sodium Bicarbonate
Sin aditivosNo Insect Hemolymph
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

For how long can I store Grace's Insect Medium, unsupplemented at room temperature?

We ship this product under “ambient” conditions throughout the year. We have performed shipping studies that shown components to be stable for at least 7 days at ambient temperatures. The important factor is to ensure that the media is not exposed to light at the warmer temperatures as there are vitamins and amino acids that will breakdown with light exposure.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What additional supplements are required in Grace's Insect Cell Culture Medium, Unsupplemented to make a "complete" formulation that will support insect cell growth?

Grace's Insect Cell Culture Medium, Unsupplemented requires addition of 3.33 g/L of lactalbumin hydrolysate and 3.33 g/L of yeastolate for the “base” growth medium. For the “complete” growth medium that will support insect cell growth, 10% fetal bovine serum must also be added. This “complete” growth medium is also referred to as TNM-FH.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.