2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.16 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
12785025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 127850250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS554-14-3
IUPAC Name2-methylthiophene
Molecular FormulaC5H6S
InChI KeyXQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=CS1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only