Bromuro de 4-nitrobencilo, 99%
Bromuro de 4-nitrobencilo, 99%
Bromuro de 4-nitrobencilo, 99%
Thermo Scientific Chemicals

Bromuro de 4-nitrobencilo, 99%

CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
12853025025 g
Número de catálogo 128530250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS100-11-8
IUPAC Name1-(bromomethyl)-4-nitrobenzene
Molecular FormulaC7H6BrNO2
InChI KeyVOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Light yellow to beige
Melting point98°C to 100°C
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RU– Solo para uso en investigación