Tetracosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetracosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tetracosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetracosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.65 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 138040250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS646-31-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Melting point49°C to 52°C
Appearance (Form)Glistening flakes

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only