2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
10 L
Envase:
Ver todo
Tambor de plástico
Número de catálogo 139750100
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 L
Envase:
Tambor de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS75-89-8
IUPAC Name2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Molecular FormulaC2H3F3O
InChI KeyRHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCC(F)(F)F
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=99.75 %
Water=<0.1 % (K.F.)
Residue after evaporation=<0.005 %
Chloride (Cl)=<10 ppm
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación