Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trifenilfosfito, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1404400252.5 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 140440025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS101-02-0
IUPAC Nametriphenyl phosphite
Molecular FormulaC18H15O3P
InChI KeyHVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
SMILESO(P(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Acid value=<0.5 mg KOH/g
Appearance (Color)Colorless to white to light yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Clear liquid or low melting solid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only