2-Vinilnaftaleno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
2-Vinilnaftaleno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
2-Vinilnaftaleno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Vinilnaftaleno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 140900050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS827-54-3
IUPAC Name2-ethenylnaphthalene
Molecular FormulaC12H10
InChI KeyKXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
SMILESC=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Stabilizer=<0.5 % p-tert-Butylcatechol
Appearance (Color)White to yellow to beige
Melting point63°C to 68°C
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Powder or crystals or flakes and/or chunks
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only