Search
Search
| Número de catálogo | Anchura de la cabina (imperial) | Abertura de guillotina (imperial) | Material de la cámara | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| 1545A2 | 4 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1540A2 | 3 ft | 8 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1595A2 | 4 ft | 8 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1551A2 | 5 ft | 8 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1597A2 | 6 ft | 8 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1521A2 | 3 ft | 10 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1585A2 | 4 ft | 10 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1569A2 | 5 ft | 10 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1587A2 | 6 ft | 10 in | SmartCoat | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1542A2 | 3 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1535A2 | 4 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1553A2 | 5 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1537A2 | 6 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1523A2 | 3 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1575A2 | 4 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1571A2 | 5 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1577A2 | 6 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Iluminación UV, reposabrazos, soporte ajustable |
| 1539A2 | 3 ft | 8 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1525A2 | 4 ft | 8 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1550A2 | 5 ft | 8 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1527A2 | 6 ft | 8 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1520A2 | 3 ft | 10 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1555A2 | 4 ft | 10 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1568A2 | 5 ft | 10 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1557A2 | 6 ft | 10 in | SmartCoat | Solo armario |
| 1541A2 | 3 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1505A2 | 4 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1552A2 | 5 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1507A2 | 6 ft | 8 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1522A2 | 3 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1570A2 | 5 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |
| 1547A2 | 6 ft | 10 in | Acero inoxidable (304) | Solo armario |