3,5-dimetilfenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
3,5-dimetilfenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
3,5-dimetilfenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3,5-dimetilfenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 162795000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-68-9
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline solid or fused mass
Melting point60°C to 65°C
GC>=99.0 %
Appearance (Color)White to yellow to orange

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only