Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.96 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 165970250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS627-63-4
IUPAC Name(2E)-but-2-enedioyl dichloride
Molecular FormulaC4H2Cl2O2
InChI KeyZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
SMILESClC(=O)C=CC(Cl)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=94 %
Appearance (Color)Clear yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only