2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,6-Piridinadimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1675500505 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 167550050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1195-59-1
IUPAC Name[6-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]methanol
Molecular FormulaC7H9NO2
InChI KeyWWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCC1=CC=CC(CO)=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to yellow to beige
GC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Melting point108°C to 115°C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only