Search
Search

| Número de catálogo | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|
| 1911560 | Tubería universal | 3 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911580 | Soporte ajustable | 3 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911578 | Soporte ajustable | 4 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911581 | Soporte ajustable | 5 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911579 | Soporte ajustable | 6 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911584 | Soporte fijo con ruedas giratorias | 3 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911582 | Soporte fijo con ruedas giratorias | 4 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911585 | Soporte fijo con ruedas giratorias | 5 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911583 | Soporte fijo con ruedas giratorias | 6 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911505 | Dedal | 3/4/5 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911506 | Dedal | 6 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911590 | Reposabrazos acolchado de acero inoxidable | BSC A2 de clase II 1500 todas las alturas |
| 1911556 | Kit de cubierta trasera | 3 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911557 | Kit de cubierta trasera | 4 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911558 | Kit de cubierta trasera | 5 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911559 | Kit de cubierta trasera | 6 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911673 | Módulo de superficie de trabajo indentada | 3 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911674 | Módulo de superficie de trabajo indentada | 4 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911675 | Módulo de superficie de trabajo indentada | 5 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 1911676 | Módulo de superficie de trabajo indentada | 6 ft BSC A2 de clase II 1500 |
| 350236 | Cable de alimentación con cierre giratorio | BSC A2 de clase II 1500 todas las alturas |
| 1911568 | Tubería universal | 3 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T |
| 1911561 | Tubería universal | 3 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B |
| 1911569 | Tubería universal | 3 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T |
| 1911564 | Tubería universal | 4 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B |
| 1911570 | Tubería universal | 4 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T |
| 1911566 | Tubería universal | 4 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B |
| 1911571 | Tubería universal | 4 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T |
| 1911562 | Tubería universal | 5 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B |
| 1911572 | Tubería universal | 5 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T |
| 1911563 | Tubería universal | 5 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B |
| 1911573 | Tubería universal | 5 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T |
| 1911565 | Tubería universal | 6 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T, B |
| 1911574 | Tubería universal | 6 ft BSC A2 de clase II 1500, R, T |
| 1911567 | Tubería universal | 6 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T, B |
| 1911575 | Tubería universal | 6 ft BSC A2 de clase II 1500, L, T |
| 1911576 | Tubería universal | BSC A2 de clase II 1500, R, B tod alt |
| 1911577 | Tubería universal | BSC A2 de clase II 1500, L, B todas alturas |