Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
215351000100 mLFrasco de vidrio
Número de catálogo 215351000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS111-01-3
IUPAC Name2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
Molecular FormulaC30H62
InChI KeyPRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Iodine value=<1 g I/100 g
Appearance (Form)Liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación