1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,3-Bis(difenilfosfino)propano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 310050050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6737-42-4
IUPAC Name[3-(diphenylphosphanyl)propyl]diphenylphosphane
Molecular FormulaC27H26P2
InChI KeyLVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
SMILESC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Elemental Analysis>=96.0 %
Appearance (Color)White to yellow to light beige
Infrared spectrumConforms
Melting point57°C to 63°C
Appearance (Form)Powder or granules

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only