Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals
Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals
Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals
Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 Ea.
4 Ea.
Número de catálogo 317750010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 Ea.
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7440-22-4
IUPAC Namesilver
Molecular FormulaAg
InChI KeyBQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ag]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Foil
Total trace metal impurities=<0.1 %
Appearance (Color)Silver white

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only