Search
Search
| Número de catálogo | Esterilidad | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Envase | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3455-11 | Estéril | 0.6mL | 30000 xG | 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Case of 10000 |
| 3455IW | Estéril | 0.6mL | 30000 xG | 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja | Case of 2500 |
| 3455-11PK también denominado 3455-11 | Estéril | 0,6 mL | 30 000 x g | Pack of 1000 | |
| 3455IWPK también denominado 3455IW | Estéril | 0,6 mL | 30 000 x g | Pack of 500 | |
| 3457IW | Estéril | 1.5 ml | 24 k x g | 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja | Case of 2500 |
| 3457IWPK también denominado 3457IW | Estéril | 1.5 ml | 24 k x g | 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja | Pack of 500 |
| 3454 | No estéril | 0.6 ml | 30 k x G | 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Case of 10000 |
| 3456 | No estéril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Case of 5000 |
| 3456PK también denominado 3456 | No estéril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Pack of 500 |
| 3457 | Estéril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Case of 5000 |
| 3457PK también denominado 3457 | Estéril | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja | Pack of 500 |
Disfrute la seguridad de un tubo de tapón de rosca combinada con la facilidad de uso de un tubo de tapón a presión con los tubos de microcentrífuga graduados Thermo Scientific™ Safelock. Estos tubos proporcionan una seguridad superior durante la centrifugación. Simplemente coloque la bola de bloqueo articulada en la ranura para evitar la apertura accidental de la tapa, evitar la evaporación y garantizar la integridad de la muestra.
Diseño de tapa con cierre seguro
Máxima calidad
Opciones de envasado
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.