1-(tetrahidro-2-furoil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(tetrahidro-2-furoil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(tetrahidro-2-furoil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(tetrahidro-2-furoil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 63074-07-7 | C9H16N2O2 | 184.24 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 367160010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS63074-07-7
IUPAC Name4-[(2S)-oxolane-2-carbonyl]piperazin-1-ium
Molecular FormulaC9H17N2O2
InChI KeyUKESBLFBQANJHH-QMMMGPOBSA-O
SMILESO=C([C@@H]1CCCO1)N1CC[NH2+]CC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=97.5 %
Appearance (Color)Colorless to yellow
Appearance (Form)Viscous liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only