O-Benzilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
O-Benzilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
O-Benzilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

O-Benzilhidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 382050250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS622-33-3
IUPAC Namehydrogen O-benzylhydroxylamine chloride
Molecular FormulaC7H10ClNO
InChI KeyHYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=96.0 %
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only