Aceite de oliva, puro, virgen, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Aceite de oliva, puro, virgen, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 8001-25-0
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
4165400252.5 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 416540025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS8001-25-0
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear yellow to yellow-green
Appearance (Form)Oily liquid
Water=<0.1 %
Composition0.5 to 5.0 % (Stearic acid)
Composition2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only