CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CHAPS, 3-[(3-colamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonato, número de CAS 75621-03-3, es un detergente zwitteriónico no desnaturalizante que se puede utilizar para solubilizar proteínas de membrana.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 436550250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS75621-03-3
IUPAC Name3-({3-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]propyl}dimethylazaniumyl)propane-1-sulfonate
Molecular FormulaC32H58N2O7S
InChI KeyUMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
SMILESC[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Water=<4 % (K.F.)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Descripción general

  • CHAPS (3-((3-colamidopropil) dimetilamonio)-1-propanosulfonato) es un detergente no desnaturalizante zwitteriónico
  • Es adecuado para aplicaciones que requieren la protección de la conformación de proteínas nativas

Aplicaciones

  • CHAPS se puede utilizar para la solubilización y purificación de proteínas de membrana
  • También se usa cuando se utiliza en combinación con detergentes no iónicos como Triton X-100
  • Se puede utilizar como un detergente zwitteriónico no desnaturalizante para el estudio de la química de la membrana
RUO – Research Use Only