Tungstato de potasio, 99,95 %, para análisis de trazas metálicas, malla - 100, Thermo Scientific Chemicals
Tungstato de potasio, 99,95 %, para análisis de trazas metálicas, malla - 100, Thermo Scientific Chemicals
Tungstato de potasio, 99,95 %, para análisis de trazas metálicas, malla - 100, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tungstato de potasio, 99,95 %, para análisis de trazas metálicas, malla - 100, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 448330050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7790-60-5
IUPAC Namedipotassium dioxotungstenbis(olate)
Molecular FormulaK2O4W
InChI KeyAAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Total trace metal impurities=<0.05 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only