1-BOC-3-aminoacetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-BOC-3-aminoacetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-BOC-3-aminoacetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-BOC-3-aminoacetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo 451180010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS193269-78-2
IUPAC Nametert-butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate
Molecular FormulaC8H16N2O2
InChI KeyWPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N1CC(N)C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=94.0 %
Appearance (Form)Liquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only