Search
Search

Utilice estas placas de pocillos recubiertas de vidrio para hacer análisis de alto rendimiento en muestras que requieran viales de vidrio.
| Número de catálogo | Código de barras | N.° por paquete |
|---|---|---|
| 60180-P340B | Incluye código de barras | 10 placas |
| 60180-P340 | Sin código de barras | 10 placas |
| 60180-P341 | Sin código de barras | 100 placas |
| 60180-P341B | Incluye código de barras | 100 |
Las muestras que requieren viales de vidrio ahora pueden beneficiarse de un análisis de alto rendimiento utilizando estas placas de pocillos recubiertas de vidrio. Nuestras placas de plástico recubiertas de vidrio Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de segunda generación son la solución a las placas de plástico puro que causan una mala estabilidad del disolvente o pérdida de producto debido a la adsorción en las paredes de los pocillos de plástico. Los productos WebSeal Plate+ están revestidos de vidrio con tecnología de última generación para un recubrimiento de mayor densidad (espesor de 200 A?non-ascii?) para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de los disolventes, especialmente para biomoléculas que se adsorben en paredes de plástico.
Mayor estabilidad de los disolventes orgánicos
Las muestras, que normalmente solo se pueden manipular en frascos de vidrio, ahora tienen la ventaja de poder ser manipuladas en una placa de pocillos de alto rendimiento.
Menos adsorción en la pared de la cavidad para los compuestos críticos
La adsorción en las paredes de la cavidad es la razón principal de que los resultados del bioanálisis no sean reproducibles. A medida que se invierte la polaridad de la pared en las placas de pocillos WebSEAL Plate+, el riesgo de adsorción se reduce significativamente.
Mayor reproducibilidad
Menor riesgo de pérdida de muestras.