Product Image
Thermo Scientific™

Sistemas avanzados de accesorios de apriete manual Viper™, diámetro interior de 0,13 mm

Recopile datos de cromatografía líquida precisos y reproducibles con los sistemas avanzados de conexión Thermo Scientific™ Viper™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)
6083.2410350 mm
6083.2411500 mm
Número de catálogo 6083.2410
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
350 mm

Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de su instrumento de cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente nulo. Los sistemas de conexión de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ ofrecen conexiones de LC fiables y eficaces. Los capilares avanzados amplían el caso de uso en función de los requisitos de la aplicación.

Consulte los recursos Viper y nanoViper

Los sistemas avanzados de accesorios de apriete manual Viper son adecuados para:

  • Optimizar el rendimiento del detector de matriz de diodos Thermo Scientific™ Vanquish™ HL minimizando el ruido con capilares aislados que conectan la salida de la columna con la entrada del detector
Especificaciones
DescripciónViper MP35N de 0,130 x 350 mm, con aislamiento térmico
Para utilizar con (aplicación)Optimice el rendimiento del detector (DAD HL Vanquish)
Longitud (métrico)350 mm
MaterialMP35N
Presión máxima1500 bares
Para utilizar con (equipo)Sistema de UHPLC Vanquish Horizon
Línea de productosViper
TipoTubos avanzados
Unit SizeEach