Search
Search
| Número de catálogo | Presión máxima | N.º de puertos |
|---|---|---|
| 6730.0031 | 15 000 psi (1034 bar) | 6 puertos |
| 6722.9035 | 413 bar | 7 puertos |
| 6723.9013 | 5000 psi (345 bar) | 6 puertos |
| 6723.9023 | 345 bar | 10 puertos |
| 6730.0030 | 15000 psi (1034 bar) | 7 puertos |
| 6730.0032 | 15 000 psi (1034 bar) | 10 puertos |
Cambie entre varias columnas en el compartimento de la columna para LC Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 TCC-3000RS/SD con las puntas de válvulas biocompatibles UltiMate 3000 TCC-3000RS/SD.