Rotor con parabrisas para Cryofuge™ 6000i/8500i
Thermo Scientific™
Rotor con parabrisas para Cryofuge™ 6000i/8500i
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con escudo para Cryofuge 6000i/8500i, que se suministra con una tapa y sin cestillos.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
750066066 x 1000 mL
Número de catálogo 75006606
Precio (USD)
-
Capacidad:
6 x 1000 mL
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con escudo Thermo Scientific™ para Cryofuge™ 6000i/8500i, que se suministra con una tapa y sin cestillos.
Especificaciones
Ángulo90°
DescripciónRotor basculante con escudo
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Cryofuge 6000i y 8500i
Factor K10.279
Capacidad6 x 1000 mL
MaterialCuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
RCF máx.6010 x g (redondo) / 5312 x g (doble para bolsas de sangre) / 4984 x g (doble rectangular)
Vel. máx4020 rpm (5050 rpm con Cryofuge 6000i, Cryofuge 8500i)
TipoRotor basculante
Unit SizeEach