Baño seco con calentamiento digital, bloque para microtubo
Thermo Scientific™

Baño seco con calentamiento digital, bloque para microtubo

Optimice el rendimiento de su baño digital con enfriamiento Thermo Scientific™ con estos accesorios.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoNo. of PlacesTamaño del tubo
888801391218 mm
88880129480,5 ml
88880130301,5 ml
888801311515 ml
88880132650mL pequeño
88880133650mL grande
888801343510 mm
888801352412 mm
888801362413 mm
888801372015 mm
888801381616 mm
888801401220 mm
Número de catálogo 88880139
Precio (USD)
-
No. of Places:
12
Tamaño del tubo:
18 mm

Utilice los accesorios Thermo Scientific™ para baño de refrigeración / calefacción digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.

  •  Garantía: 2 años

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)76,5 x 98 x 51 mm
IluminaciónLED
Tamaño del tubo18 mm
TipoBloque
No. of Places12
Unit SizeEach