2-Amino-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
Número de catálogo A10444.22
también denominado A10444-22
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1824-81-3
IUPAC Name6-methylpyridin-2-amine
Molecular FormulaC6H8N2
InChI KeyQUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=CC(N)=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormCrystalline or fused solid
Water Content (Karl Fischer Titration)<1.0%
Assay (GC)≥98.5%
Appearance (Color)White to yellow or pale brown

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only