Clone CT-8 Mouse IgG1k
Specificity chicken CD8의 chain (34-kDa).Chicken에서 CD8 분자는 다음 두 가지 형태로 존재합니다.
(i) homodimer chain 2개, (ii) heterodimer chain 1개와 chain.1
성체 chicken의 흉선, 비장, 혈액에서는 대부분의 CD8+ 세포가 CD8- 및 CD8-chain을 모두 발현하지만, 배아 및 young chicken의 비장에서는 상대적으로 많은 CD8+ TCR-세포가 CD8-chain만 발현합니다. 장상피 림프구(intestinal epithelial lymphocyte)에서 mouse의 CD8+ T 세포가 대부분 보존되나 chicken에는 설치류에서 관찰되지 않는 TCR- CD8 세포가 있습니다.
1,3 Chicken CD8 은 흉선세포(thymocyte)의 약 80%, 혈액 단핵세포의 15%, 비장 세포의 50%, 윤활낭(bursa) 및 골수의 1% 미만에서 발현됩니다.
1,2 MAb CT-8은 CD8 chain을 인식합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.