Aluminum Potassium Sulphate, AJAX FineChem™
AJAX FineChem™

Aluminum Potassium Sulphate, AJAX FineChem™

Aluminum potassium sulphate
Have Questions?
Número de catálogo AJA2250-3
también denominado AJA2250-3KG
Precio (USD)
-
Aluminum potassium sulphate 3kg LABCHEM
  • Aluminum potassium sulphate LABCHEM CAS No. 7784-24-9
Especificaciones
Punto de ebullición200°C
CAS7784-24-9
Nombre del producto químico o materialAluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Punto de fusión92°C
EnvasePlastic
SinónimoKalinite
GradoLaboratory
Cantidad3 kg
Unit SizeEach