Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 1-aminociclopentanocarboxílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
B22179.14
también denominado B22179-14
25 g
Número de catálogo B22179.14
también denominado B22179-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS52-52-8
IUPAC Name1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
Molecular FormulaC6H11NO2
InChI KeyNILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1(CCCC1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)≥97.0 to ≤103.0%
Appearance (Color)White
FormCrystals or powder or crystalline powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only