Carbon Fiber So  ft. and Strong, Tapered-Pointed Tip Tweezers, 5 in.  L, 1/Pk
Cole-Parmer™

Carbon Fiber So ft. and Strong, Tapered-Pointed Tip Tweezers, 5 in. L, 1/Pk

Fine tips for delicate and precise work.
Have Questions?
Número de catálogo CP0728904
también denominado CP-CP0728904-EACH
Precio (USD)
-
Fine tips for delicate and precise work.
Especificaciones
DescripciónCarbon Fiber Soft and Strong, Tapered-Pointed Tip Tweezers, 5 in. L; 1/Pk
Longitud total (imperial)5 in.
EsterilidadEstéril
Longitud (imperial)5 in.
Longitud (métrico)12,7 cm
MaterialCarbofib
Tipo de productoTweezers
Estilo de puntaCónico, puntiagudo
Unit SizeEach