You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
Masterflex™ L/S 8-channel, 4-roller cartridge Pump Head.
Cole-Parmer™
Masterflex™ L/S 8-channel, 4-roller cartridge Pump Head.
Synchronous, multichannel flow from up to 8 channels
Have Questions?
Número de catálogo
Caudal
CP0751906
también denominado CP-CP0751906-EACH
De 0,074 mL/min a 1400 mL/min
Número de catálogo
CP0751906
también denominado CP-CP0751906-EACH
Precio (USD)
-
Caudal:
De 0,074 mL/min a 1400 mL/min
Synchronous, multichannel flow from up to 8 channels
Synchronous, multichannel flow from up to 8 channels
Flow rates: 0.074 to 1400 mL/min
Number of cartridges: 1 to 8 small, 1 to 4 large. Mix large and small cartridges—one large cartridge occupies the same space as two small cartridges
Gear ratio: 1:1
Occlusion: tangential, adjustable
Drive requirements: 1/10-hp min, 600 rpm max
Especificaciones
Material del envase
Polysulfone
N.º de canales
8
Velocidad
600 RPM
Caudal
De 0,074 mL/min a 1400 mL/min
Tipo
L/S Pump Head
Unit Size
Each