Formic Acid, Pure, about 85%, Fisher Chemical™
Formic Acid, Pure, about 85%, Fisher Chemical™
Formic Acid, Pure, about 85%, Fisher Chemical™
Fisher Chemical™

Formic Acid, Pure, about 85%, Fisher Chemical™

Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
F-1750-PB17
también denominado F/1750/PB17
2,5 lFrasco de plástico de HDPE
Número de catálogo F-1750-PB17
también denominado F/1750/PB17
Precio (USD)
-
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebulliciónde 101 °C
CAS64-18-6
ChEBICHEBI:30751
ColorIncolora
Formula Weight (peso de la fórmula)46.02g/mol
Ver más
Ácido fórmico, puro, alrededor del 85 %